Print…
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl, L-Glutamic acid di-tert-butyl ester hydrochloride, H-Glu(OtBu)-OtBu.HCl
OR52525-25G OR52525-5G OR52525-100G
APOSOR52525-25GEA 97.3 EUR
APOSOR52525-25G APOSOR52525-5G APOSOR52525-100G
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Fórmula: C₁₃H₂₆ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00058003
Número CAS: 32677-01-3