Print…
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 129 EUR
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Fórmula: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204152
Número CAS: 15253-89-1