Print…
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride, 4-Amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid-methyl ester·HCl
OR52508-1G OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA 88.6 EUR
APOSOR52508-1G APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 236 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318761
Número CAS: 180258-45-1