Print…
2-Butyne 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 260 EUR
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyne 98%
2-Butyne
Fórmula: C₄H₆
Peso Molecular: 54.09 g/mol
Ponto de ebulição: 27 °C
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 0.69 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009275
Número CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3 I