Print…
Verde de bromocresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
OR5250-25G OR5250-5G
APOSOR5250-25GEA 313 EUR
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Verde de bromocresol
Verde de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005874
Número CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8