Print…
Diacetyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 58.4 EUR
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 88 °C
Ponto de Fusão: –4 to –2 °C
Densidade: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 44476 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008756
Número CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II