Print…
2-Naphthoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52474-100G OR52474-500G
APOSOR52474-100GEA 0 EUR
APOSOR52474-100G APOSOR52474-500G
2-Naphthoic acid 98%
2-Naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₂
Ponto de Fusão: 185…187 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004101
Número CAS: 93-09-4
EINECS: 202-217-8