Print…
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52459-25G OR52459-5G
APOSOR52459-25GEA 0 EUR
APOSOR52459-25G APOSOR52459-5G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039720
Número CAS: 13327-27-0