Print…
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 197 EUR
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Peso Molecular: 189.04 g/mol
Ponto de ebulição: 126…128 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053224
Número CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8 II