Print…
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 190 EUR
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂O
Peso Molecular: 279.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078664
Número CAS: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8 II