Print…
Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate
OR52413-5G OR52413-25G
APOSOR52413-5GEA 58 EUR
APOSOR52413-5G APOSOR52413-25G
Methyl 5-hydroxy-2-methylbenzoate 95%
Methyl-5-hydroxy-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11226199
Número CAS: 73505-48-3