Print…
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropiónico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 0 EUR
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropiónico 98%
(R)-(+)-Ácido 2-cloropropiónico
Fórmula: H₃CCHClCOOH
Ponto de Fusão: –12…0 °C
Densidade: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064204
Número CAS: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8,III