Print…
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52399-250G OR52399-500G
APOSOR52399-250GEA 139 EUR
APOSOR52399-250G APOSOR52399-500G
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid 97%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150753
Número CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,II