Print…
Aminoguanidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52394-100G OR52394-500G
APOSOR52394-100GEA 123 EUR
APOSOR52394-100G APOSOR52394-500G
Aminoguanidine hydrochloride
Aminoguanidine hydrochloride
Fórmula: CH₇ClN₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039074
Número CAS: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7