Print…
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52391-1G OR52391-5G
APOSOR52391-1GEA 0 EUR
APOSOR52391-1G APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839985
Número CAS: 171290-52-1