Print…
10-Undecynoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52344-25G OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA 258 EUR
APOSOR52344-25G APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 180 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014389
Número CAS: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8