Print…
2-Methyl-m-anisic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-25GEA 23.2 EUR
APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094039
Número CAS: 55289-06-0