Print…
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52331-1G OR52331-5G
APOSOR52331-1GEA 0 EUR
APOSOR52331-1G APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Fórmula: C₇H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16618480
Número CAS: 36947-69-0