Print…
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Bromopyridin-2-yl)methylamine, (5-Bromopyridin-2-yl)methanamine
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 149 EUR
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213858
Número CAS: 173999-23-0