Print…
2-Methoxyphenothiazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52313-25G OR52313-100G
APOSOR52313-25GEA 29 EUR
APOSOR52313-25G APOSOR52313-100G
2-Methoxyphenothiazine 98%
2-Methoxyphenothiazine
Fórmula: C₁₃H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037838
Número CAS: 1771-18-2