Print…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide
OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 69.8 EUR
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso Molecular: 177,2
Ponto de ebulição: 171…178 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001911
Número CAS: 93-17-4
EINECS: 202-225-1