Print…
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 157 EUR
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08272196
Número CAS: 885702-34-1