Print…
6-Chloro-1-tetralone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Ponto de ebulição: 150 °C/0,75mmHg
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114377
Número CAS: 26673-31-4