Print…
Bis[(pinacolato)boryl]methane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Methylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane
OR52256-1G OR52256-5G OR52256-25G
APOSOR52256-1GEA 26.1 EUR
APOSOR52256-1G APOSOR52256-5G APOSOR52256-25G
Bis[(pinacolato)boryl]methane 95%
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Uses: A Useful Methylene Unit Usable for Suzuki-Miyaura Cross-coupling ;One-Pot Synthesis of Symmetrical and Unsymmetrical Diarylmethanes; ?-Alkylation of bis[(pinacolato)boryl]methane and its application to the asymmetric Suzuki-Miyaura cross-coupling
Fórmula: C₁₃H₂₆B₂O₄
Peso Molecular: 267.97 g/mol
Ponto de Fusão: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27977747
Número CAS: 78782-17-9