Print…
2-Clorofenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
OR52255-100G OR52255-25G OR52255-1G OR52255-5G
APOSOR52255-100GEA 48 EUR
APOSOR52255-100G APOSOR52255-25G APOSOR52255-1G APOSOR52255-5G
2-Clorofenol 99%
2-Clorofenol
Has been used as a reagent for the protection of OH-groups in oligonucleotide synthesis. A study of various cleavage methods showed that the tetramethylguanidine salts of either 4-nitrobenzaldoxime or pyridine-2-carboxaldoxime gave the best results: Tetrahedron Lett., 2727 (1978).
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 175…176 °C
Ponto de Fusão: 7-8 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002159
Número CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III