Print…
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
OR52251-1G OR52251-5G
APOSOR52251-1GEA 94.4 EUR
APOSOR52251-1G APOSOR52251-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
1-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1-propanone
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Peso Molecular: 227.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09891214
Número CAS: 49660-93-7