Print…
3-Nitro-4-quinolinol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52247-25G OR52247-100G
APOSOR52247-25GEA 77 EUR
APOSOR52247-25G APOSOR52247-100G
3-Nitro-4-quinolinol 98%
3-Nitro-4-quinolinol
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277722
Número CAS: 50332-66-6