Print…
2-Fenil-1,3-propanodiol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Phenylpropane-1,3-diol
OR52224-25G OR52224-100G
APOSOR52224-25GEA 55.1 EUR
APOSOR52224-25G APOSOR52224-100G
2-Fenil-1,3-propanodiol 97%
2-Fenil-1,3-propanodiol
Fórmula: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236056
Número CAS: 1570-95-2