Print…
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5220-1G OR5220-250MG
APOSOR5220-1GEA 476 EUR
APOSOR5220-1G APOSOR5220-250MG
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
2-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Fórmula: C₅H₂BrClOS
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09064979
Número CAS: 197370-13-1
UN: 1759
ADR: 8,III