Print…
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid, (S)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR52197-1G OR52197-5G
APOSOR52197-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52197-1G APOSOR52197-5G
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 95%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 164…166 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064216
Número CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5