Benzocaína 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 4-aminobenzoate, Aethoform
OR52189-100G
OR52189-25G
APOSOR52189-100GEA
46.4
EUR
APOSOR52189-100G
APOSOR52189-25G
Benzocaína 98%
Benzocaína
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Peso Molecular: 165.19 g/mol Ponto de ebulição: 311 Ponto de Inflamação: 112 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007892 Número CAS: 94-09-7 Merck Index: 13,01087 |