Print…
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 380 EUR
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02179513
Número CAS: 118994-86-8