Print…
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G
APOSOR52170-1GEA 23.2 EUR
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Fórmula: C₈H₉NO₄S
Peso Molecular: 215.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00590092
Número CAS: 162787-61-3