Print…
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: trans-Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
OR52149-1G OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-1GEA 55.1 EUR
APOSOR52149-1G APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Fórmula: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Peso Molecular: 738.19 g/mol
Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191830
Número CAS: 29934-17-6