Print…
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl, 4,4'-Bis[2-(2-methoxyphenyl)vinyl]biphenyl
OR52141-1KG OR52141-500G OR52141-100G
APOSOR52141-1KGEA 148 EUR
APOSOR52141-1KG APOSOR52141-500G APOSOR52141-100G
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
Optical brightener. Recommended for use in a wide variety of plastics such as PVC and PP. Also for use with artificial leathers.
Fórmula: C₃₀H₂₆O₂
Ponto de Fusão: 216…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23160777
Número CAS: 40470-68-6