Print…
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52130-5G OR52130-25G OR52130-1G
APOSOR52130-5GEA 24.8 EUR
APOSOR52130-5G APOSOR52130-25G APOSOR52130-1G
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 78…80 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 36…44 °C
Densidade: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 74 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671527
Número CAS: 68737-65-5
UN: 3259
ADR: 8,III