Print…
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 0 EUR
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 92…95 °C/18mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012352
Número CAS: 40365-61-5