Print…
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 96 EUR
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002509
Número CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0