Print…
6-Bromobenzothiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52121-1G OR52121-5G
APOSOR52121-1GEA 0 EUR
APOSOR52121-1G APOSOR52121-5G
6-Bromobenzothiazole 97%
6-Bromobenzothiazole
Fórmula: C₇H₄BrNS
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115372
Número CAS: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III