Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 136 EUR
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 282…285 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602377
Número CAS: 1315360-75-8