Print…
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
OR52104-1G OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA 248 EUR
APOSOR52104-1G APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Fórmula: C₈H₈N₄O
Ponto de Fusão: 258…261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13183226
Número CAS: 421595-78-0