Print…
4-Bromobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 0 EUR
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de ebulição: 174 °C/102mmHg
Ponto de Fusão: 36…42 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000683
Número CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II