Print…
Glyoxylic acid monohydrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 60.9 EUR
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Glyoxylic acid monohydrate 97%
Glyoxylic acid monohydrate
Fórmula: C₂H₂O₃·1H₂O
Peso Molecular: 92.05 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127974
Número CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III