Print…
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 26.1 EUR
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09750949
Número CAS: 10315-06-7