Print…
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 98 °C/0,2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038678
Número CAS: 17012-21-4