Print…
Diethyl iminodiacetate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 69.8 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de ebulição: 208 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041925
Número CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6