Print…
2-Amino-3-iodophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 509 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Fórmula: C₆H₆INO
Ponto de Fusão: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 443921-86-6