Print…
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 284 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09881345
Número CAS: 1017412-53-1