Print…
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52059-100G OR52059-25G OR52059-5G
APOSOR52059-100GEA 235 EUR
APOSOR52059-100G APOSOR52059-25G APOSOR52059-5G
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol 97%
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
Fórmula: C₁₀H₁₈O₂
Ponto de Fusão: 52…60 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077851
Número CAS: 18680-27-8