Print…
5-Nitropicolinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 191 EUR
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 208…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114182
Número CAS: 30651-24-2